Documentos Principais
Z317322
Eppendorf® racks for microcentrifuge tubes
For 24 × 0.5 ml tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030 123.107
disponibilidade
not available in USA and Canada
Descrição geral
  • 24-place capacity
  • Unique swivel connector to interlock multiple racks for front-to-back and side-to-side configurations
  • Non-slip stand
  • Numbered positions
  • UV-resistant
  • Autoclavable
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)