Z756644
Freezer storage box, 81-place
green
Sinônimo(s):
freezer container, freezer storage, storage container
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
green
natural polypropylene
Características
Holds 81 x 0.5, 1.5 or 2 mL vials
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F18852-0013
técnica(s)
cryopreservation: suitable
C × L × A
14 cm × 14 cm × 4.9 cm
Descrição geral
- Alphanumeric indexing
- Withstand -80°C to +121°C (-112° to +249°F)
- Stackable with molded-in ′no slide′ features
- Lift off lid has matte panels on two sides for convenient labeling
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)