Documentos Principais
BR780605
BRAND® microcentrifuge tube rack
Holds 20 x 1.5 mL tubes
Sinônimo(s):
accessories, microcentrifuge tubes, racks, tubes
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 314,00
R$ 314,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 314,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
R$ 314,00
Check Cart for Availability
Características
Holds 20 x 1.5 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 780605
tamanho do suporte
210 mm × 70 mm × 37 mm
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)