Documentos Principais
Z316121
Eppendorf® PCR tubes
capacity 0.2 mL, colorless
About This Item
Código UNSPSC:
41103037
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
cap (Lid)
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
RNase and DNase free
embalagem
pkg of 1,000 tubes (bulk packed)
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030 124.332
disponibilidade
not available in USA and Canada
técnica(s)
PCR: suitable
capacidade
0.2 mL
cor
colorless
Descrição geral
Thin-wall PCR tubes with a contamination shield at the front edge of the lid to prevent accidental contact with the inner surface when the tube is opened.
Matt writing surface on lid
Resistência química/física
Autoclavable
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)