WH0009507M1
Monoclonal Anti-ADAMTS4 antibody produced in mouse
clone 2A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 4, Anti-ADAMTS2, Anti-ADAMTS4, Anti-ADMP1, Anti-KIAA0688
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2A6, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADAMTS4(9507)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
RKFRYGYNNVVTIPAGATHILVRQQGNPGHRSIYLALKLPDGSYALNGEYTLMPSPTDVVLPGAVSLRYSGATAASETLSGHGPLAQPLTLQVLVAGNPQDTRLRYSFFV
forma física
Informações legais