Documentos Principais
GF95382771
Alumina
foam, thickness 12.7 mm, diameter 38 mm, porosity 0.86
Sinônimo(s):
AL603822
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
Goodfellow 953-827-71
Diâmetro
38 mm
espessura
12.7 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)