WH0006780M1
Monoclonal Anti-STAU1 antibody produced in mouse
clone 3D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-STAU, Anti-staufen, RNA binding protein, homolog 1 (Drosophila)
Selecione um tamanho
R$ 3.068,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.068,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3D8, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STAU1(6780)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
PHGPLTRPSEQLDYLSRVQGFQVEYKDFPKNNKNEFVSLINCSSQPPLISHGIGKDVESCHDMAALNILKLLSELDQQSTEMPRTGNGPMSVCGRC
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)