Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
WH0005870M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAB6A antibody produced in mouse
clone 3G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-RAB6, Anti-RAB6A, member RAS oncogene family, Anti-RAB6A’, Anti-RAB6B
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.583,00
R$ 4.583,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.583,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.583,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAB6A(5870)
Categorias relacionadas
Imunogênio
RAB6A (AAH03617, 109 a.a. ~ 208 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DDVRTERGSDVIIMLVGNKTDLADKRQVSIEEGERKAKELNVMFIETSAKAGYNVKQLFRRVAAALPGMESTQDRSREDMIDIKLEKPQEQPVSEGGCSC
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Linda Melzer et al.
Cells, 10(1) (2021-01-21)
Astrocytes contribute to many higher brain functions. A key mechanism in glia-to-neuron signalling is vesicular exocytosis; however, the identity of exocytosis organelles remains a matter of debate. Since vesicles derived from the trans-Golgi network (TGN) are not considered in this