MABN139
Anti-mGluR5 Antibody, clone 11D9.1
clone 11D9.1, from mouse
Sinônimo(s):
Metabotropic glutamate receptor 5, mGluR5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11D9.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRM5(2915)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected mGluR5 in 10 µg of rat brain micropreparation tissue lysate. The lysate was not boiled during preperation for western blotting.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Rat brain micropreparation tissue lysate
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1