WH0005775M1
Monoclonal Anti-PTPN4 antibody produced in mouse
clone 3C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-PTPMEG, Anti-PTPMEG1, Anti-protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 4 (megakaryocyte)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C8, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG3κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTPN4(5775)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
KPLARKLMDWEVVSRNSISDDRLETQSLPSRSPPGTPNHRNSTFTQEGTRLRPSSVGHLVDHMVHTSPSEVFVNQRSPSSTQANSIVLESSPSQETPGDG
forma física
Informações legais