WH0004103M1
Monoclonal Anti-MAGEA4 antibody produced in mouse
clone 3D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MAGE4, Anti-MAGE41, Anti-MAGE4A, Anti-MAGE4B, Anti-MAGEX2, Anti-MGC21336, Anti-melanoma antigen family A, 4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3D12, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAGEA4(4103)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
TSPDAESLFREALSNKVDELAHFLLRKYRAKELVTKAEMLERVIKNYKRCFPVIFGKASESLKMIFGIDVKEVD
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais