WH0000324M1
Monoclonal Anti-APC antibody produced in mouse
clone 3E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DP2, Anti-DP2.5, Anti-DP3, Anti-FAP, Anti-FPC, Anti-GS, Anti-adenomatosis polyposis coli
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E2, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APC(324)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
NPVPVSETNESSIVERTPFSSSSSSKHSSPSGTVAARVTPFNYNPSPRKSSADSTSARPSQIPTPVNNNTKKRDSKTDSTESSGTQSPKRHSGSYLVTSV
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Informações legais