This product is suitable for use in mouse. The reactivity in human has not been determined.
MABC1145
Anti-FAP Antibody, clone 73.3
clone 73.3, from mouse
Sinônimo(s):
Fibroblast activation protein, Propyl endopeptidase FAP, Dipeptidyl peptidase FAP, Serine integral membrane protease, SIMP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
73.3, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Fap(14089)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected FAP in 3T3/FAP overexpressed cells, but not in 3T3 WT cells. (Courtesy of Leslie Hopper, University of Pennsylvania, USA).
Apoptosis & Cancer
Qualidade
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1 .
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
-
Is species Reactivity human or mouse?
1 answer-