W3000
Wright stain
certified by the Biological Stain Commission
Sinônimo(s):
Eosin Methylene blue according to Wright
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified by the Biological Stain Commission
forma
powder
solubilidade
methanol: 1 mg/mL
InChI
1S/C20H8Br4O5.C16H18N3S/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13/h1-6H,(H2-,25,26,27,28);5-10H,1-4H3/q;+1/p+1
chave InChI
AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
Aplicação
Adequação
substituído por
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3