Key Documents
V3877
Sigma-Aldrich
4-Vinylpyridine
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7N
Número CAS:
Peso molecular:
105.14
Beilstein:
104506
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥95%
contém
100 ppm hydroquinone
índice de refração
n20/D 1.549 (lit.)
pb
62-65 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C=Cc1ccncc1
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H,1H2
chave InChI
KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent for the modification of cysteine.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Amino acid analysis.
J Ozols
Methods in enzymology, 182, 587-601 (1990-01-01)
Single hydrolysis method for all amino acids, including cysteine and tryptophan.
A S Inglis
Methods in enzymology, 91, 26-36 (1983-01-01)
Jong Hyun Kim et al.
ACS nano, 10(3), 3342-3355 (2016-02-24)
Although previous studies suggest that nanotopographical features influence properties and behaviors of stem cells, only a few studies have attempted to derive clinically useful somatic cells from human pluripotent stem cells using nanopatterned surfaces. In the present study, we report