UC177
(±)-Mephenytoin
Sinônimo(s):
(±)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, (±)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenylhydantoin
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
crystals
cor
off-white
pf
115-118 °C
135-137 °C
solubilidade
DMSO: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,16)
chave InChI
GMHKMTDVRCWUDX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Nota de preparo
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)