Documentos Principais
UC161
Sigma-Aldrich
Morphine-3,6-diglucuronide tetrahydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H35NO15·4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
709.65
Código UNSPSC:
12161501
NACRES:
NA.77
Formulário
solid
controle de medicamentos
USDEA Schedule II; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
cor
off-white
pf
240-245 °C (dec.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Morphine-3,6-diglucuronide tetrahydrate is a glucuronide derivative of morphine.
Características e benefícios
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)