U8879
Aduto de peróxido de hidrogênio-ureia
tablet
Sinônimo(s):
Per. de carbamida, Percarbamida, Peróxido de carbamida, Ureia-peróxido de hidrogênio
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
23.3 mmHg ( 30 °C)
forma
tablet
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
90-93 °C (lit.)
solubilidade
water: 1 tablets/4 mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OO.NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
chave InChI
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Especificidade
Quantidade
Reconstituição
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2