04078
Aduto de peróxido de hidrogênio-ureia
powder, 15-17% active oxygen basis
Sinônimo(s):
Per. de carbamida, Percarbamida, Peróxido de carbamida, Ureia-peróxido de hidrogênio
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
23.3 mmHg ( 30 °C)
Nível de qualidade
forma
powder
composição
active oxygen, 15-17%
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
85-90 °C (dec.)
90-93 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OO.NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
chave InChI
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Reactant used as an oxidant
Características e benefícios
- Inexpensive
- Commercially available
- Stable solid.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?