Documentos Principais
TMO3664-0010
Nalgene® economy graduated cylinder
polypropylene, volume 10 mL, case of 24 ea
Sinônimo(s):
PP graduated cylinder, PP graduated flask
Selecione um tamanho
24 EACH
R$ 1.204,00
R$ 1.204,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
24 EACH
R$ 1.204,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 1.204,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Materiais
polypropylene
embalagem
case of 24 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 3664-0010
capacidade
10 mL
volume
10 mL
Descrição geral
Dispense liquids easily with simple to read, molded-in graduations that won′t rub off. Affordably priced Thermo Scientific Nalgene Polypropylene Economy Graduated Cylinders have a generous pour spout and exhibit excellent chemical and break resistance.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)