Documentos Principais
Z546909
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 60 mL, disc diam. 40 mm, porosity 10-20 μm, joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.320,00
R$ 1.320,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.320,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
R$ 1.320,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
capacidade
60 mL
diâmetro do disco
40 mm
tamanho de poro
10-20 μm porosity
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)