TMO331830
Nunc® latch rack
for 1.8 mL external thread universal tubes, plastic, 48 positions, case of 10 ea
Sinônimo(s):
Nunc® barcoded latch rack, tube rack
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
Produtos recomendados
Materiais
plastic
embalagem
case of 10 ea
fabricante/nome comercial
Nunc 331830
Categorias relacionadas
Descrição geral
Store tubes for automated picking/placing, liquid handling and other high throughput applications using the Thermo Scientific Nunc Universal Latch Rack for Cryogenic Tubes.
Informações legais
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)