Documentos Principais
TMO331827-BR
Nunc® barcoded latch rack
for 1.0-2.0 mL cryogenic tubes, plastic, 42 positions, case of 10 ea
Sinônimo(s):
tube rack, tube storage
Selecione um tamanho
10 EACH
R$ 2.140,00
R$ 2.140,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EACH
R$ 2.140,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
R$ 2.140,00
Check Cart for Availability
Materiais
plastic
embalagem
case of 10 ea
fabricante/nome comercial
Nunc 331827-BR
Descrição geral
Store tubes for automated picking/placing, liquid handling and other high throughput applications using the Thermo Scientific Nunc Universal Latch Rack for Cryogenic Tubes.
Use versatile Thermo Scientific Nunc 1.8 mL Externally-threaded Universal Tubes either inside a large storage system, or in smaller scale when used for traditional cryostorage in dewars. Available racked or in bulk, with 2D barcodes or non-coded.
Informações legais
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)