BR114840
BRAND® cryogenic tube with screw cap
capacity 1.2 mL, Internal thread, self-standing
Sinônimo(s):
Cryogenic Tubes, Sample Storage, Tubes
Selecione um tamanho
R$ 3.839,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.839,00
Produtos recomendados
Materiais
U-bottom bottom (self-standing)
colorless tube
polypropylene tube
esterilidade
sterile
Características
RNase and DNase free
self-standing
Internal thread
embalagem
pack of 1000 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 114840
Parâmetros
-196 °C min. temp.
técnica(s)
cryopreservation: suitable
capacidade
1.2 mL
diâmetro do tubo
12.5 mm
Descrição geral
Características e benefícios
- BRAND® cryogenic tubes are ideal for storing biological materials in the vapor phase of liquid nitrogen.
- Large frosted marking area and colored cap inserts simplify sample identification.
- Includes leak-proof screw cap for sample protection.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)