Documentos Principais
CLS8503
Corning® 96 1D/2D bar coded storage tubes
capacity 1.3 mL, with screw caps, racked with cover and orange latches
Sinônimo(s):
sample tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
cap
orange tube
polypropylene
round wells
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 96
case of 960
fabricante/nome comercial
Corning
Parâmetros
-180-110 °C temp. range (screw cap)
-80-110 °C temp. range (TPE cap)
Comprimento
43.9 mm
capacidade
1.3 mL
tamanho
96 wells
tubo A
47.5 mm , with TPE cap
52.7 mm , with screw cap
cor
none
Descrição geral
The 1D/2D storage tube line is a superior storage solution designed to provide maximum identification.
Features include:
  • IDENTIFICATION - Synchronized 2D and linear bar code - unlike any other in the market
  • INFORMATION - 14 x 14 dot 2D bar code
  • BAR CODE STABILITY - Laser-etched, not an attached label
  • COMPOUND COMPATIBILITY - Polypropylene construction throughout
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)