Documentos Principais
TMO278616
Nunc® 1mL 96 DeepWell(TM) plate Well Cap Mat
chemically resistant, sterile, case of 25 ea
Sinônimo(s):
plate cover, plate cover mat
Selecione um tamanho
25 EACH
R$ 3.901,00
R$ 3.901,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 EACH
R$ 3.901,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
R$ 3.901,00
Check Cart for Availability
esterilidade
sterile
embalagem
case of 25 ea
fabricante/nome comercial
Nunc 278616
Categorias relacionadas
Descrição geral
Protect plate contents during short- and long-term storage of chemicals or compounds by using the flexible Thermo Scientific Nunc 96 Well Caps with 96 indentations specifically desgined for the 96 wells in Thermo Scientific Nunc 1.0mL Polystyrene DeepWell Plates (278605 and 278606).
Informações legais
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)