Documentos Principais
TMO2322-0020
Nalgene® rectangular carboy
polycarbonate, volume 9 L, case of 6 ea
Sinônimo(s):
carboy with spigot, media storage bottle
Selecione um tamanho
6 EACH
R$ 17.018,00
R$ 17.018,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 EACH
R$ 17.018,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
R$ 17.018,00
Check Cart for Availability
Materiais
polycarbonate
polypropylene screw closure
rectangular
embalagem
case of 6 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 2322-0020
volume
9 L
9000 mL
Descrição geral
Molded-in graduations in liters and gallons. Built-in shoulder loops with a stainless steel bail handle attached. Wide-mouth opening (100 mm)
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)