Documentos Principais
Z382000
Nalgene® rectangular carboy
nominal capacity 9 L (2 gal), Style 2321, autoclavable
Sinônimo(s):
carboys, nalgene carboys
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.797,00
R$ 2.797,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.797,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121820
NACRES:
NB.35
R$ 2.797,00
Check Cart for Availability
Materiais
high-density polyethylene Carboy
polypropylene screw closure
Características
autoclavable
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 2321-0020
C × L × A
8 1/2 in. (216 mm) × 5 3/4 in. (146 mm) × 13 1/2 in. (343 mm)
capacidade nominal
9 L (2 gal)
Descrição geral
Molded-in graduations in liters and gallons. Built-in shoulder loops with a stainless steel bail handle attached. Wide-mouth opening (100 mm)
Características e benefícios
Similar to style 2211, but all polypropylene.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)