Documentos Principais
TMO2116-1000
Nalgene® straight-sided wide-mouth jar
polycarbonate, jar capacity 1000 mL, clear, case of 16 ea
Sinônimo(s):
clear plastic container, screw top container
Selecione um tamanho
16 EACH
R$ 3.746,00
R$ 3.746,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
16 EACH
R$ 3.746,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 3.746,00
Check Cart for Availability
Materiais
clear
polycarbonate
straight
wide-mouth
embalagem
case of 16 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 2116-1000
Capacidade do pote
1000 mL
Descrição geral
Collect and store pastes, solids, specimens and lab supplies with window-clear Thermo Scientific Nalgene Straight-side Wide-Mouth Jars. A wide temperature range (-135°C to +135°C) makes these jars an excellent choice for cold room and refrigerated use all the way to the autoclave. These high impact-resistant jars are extremely versatile. Not liquid leakproof.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)