Documentos Principais
TMO140629
Nunc® Cell Culture Inserts in 24-well Nunclon Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 8.0 μm, case of 48 ea (supplied as 4 x 24 well plates, each containing 12 inserts)
Sinônimo(s):
multidish membrane insert, treated membrane insert
Selecione um tamanho
48 EACH
R$ 3.821,00
R$ 3.821,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
48 EACH
R$ 3.821,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
R$ 3.821,00
Check Cart for Availability
Materiais
polycarbonate
esterilidade
sterile
embalagem
case of 48 ea (supplied as 4 x 24 well plates, each containing 12 inserts)
fabricante/nome comercial
Nunc 140629
tamanho de poro
8.0 μm pore size
tipo de ligação
cell culture treated
Descrição geral
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific Nunc Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
Informações legais
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)