T8141
Titanium(IV) oxide, anatase
≥99%
Sinônimo(s):
Titanium dioxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
forma
powder
tamanho de partícula
−325 mesh
pf
1825 °C (lit.)
densidade
3.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
chave InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N