T6632
Thymidine Phosphorylase, recombinant from Escherichia coli
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, ≥900 units/mL, 0.2 μm filtered
Sinônimo(s):
Thymidine:orthophosphate deoxy-D-ribosyltransferase
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
esterilidade
0.2 μm filtered
forma
buffered aqueous solution
concentração
≥900 units/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
Escherichia coli K12 ... deoA(948901)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2