T5955
3,4,5,6-Tetrahydroxyxanthone hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,4,5,6-Tetrahydroxy-9H-xanthen-9-one hydrate, MB7
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
cor
light brown to brown
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.Oc1ccc2C(=O)c3ccc(O)c(O)c3Oc2c1O
InChI
1S/C13H8O6.H2O/c14-7-3-1-5-9(16)6-2-4-8(15)11(18)13(6)19-12(5)10(7)17;/h1-4,14-15,17-18H;1H2
chave InChI
ZFTTXYRPFMYDRT-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3