T5694
TRAIL human
recombinant, expressed in NSO cells, >97% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Sinônimo(s):
Apo2 Ligand, Apo2L, TL2, TNF-related apoptosis-inducing ligand
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in NSO cells
descrição
N-terminal 6X histidine-tagged extracellular domain
Ensaio
>97% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
peso molecular
24 kDa by SDS-PAGE
predicted mol wt ~21 kDa
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TNFSF10(8743)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3