T4680
Terazosin hydrochloride
≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(tetrahydro-2-furanyl)carbonyl]piperazine hydrochloride
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: soluble 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless
ethanol: 4 mg/mL
originador
Abbott
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4
InChI
1S/C19H25N5O4.ClH/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H
chave InChI
IWSWDOUXSCRCKW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3