Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
T4662
Tweezers
Style #5, Fine needle-sharp, Inox alloy (not anti-magnetic)
Sinônimo(s):
fine forceps, fine tweezers, needle tweezers
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 543,00
R$ 543,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 543,00
About This Item
Código UNSPSC:
27112105
NACRES:
MA.01
R$ 543,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Materiais
Inox alloy (not anti-magnetic)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ted Pella 505
tamanho
110 mm
Descrição geral
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Tweezers Style #3, very sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
T5540
Tweezers
Tweezers Style #3C, very sharp, anti-magnetic stainless steel
T4287
Tweezers
Artis tweezer Style 5-SA
Z742676
Artis tweezer
Stainless steel forceps Fine tip, straight
Z168777
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Specimen, L 6 in.
Z168734
Stainless steel forceps
Tweezers Style #3C, very sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
T5665
Tweezers
Stainless steel forceps Specimen, L 12 in.
Z225622
Stainless steel forceps