Documentos Principais
T4521
Sigma-Aldrich
Triphenylmethane
~90%
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)3CH
Número CAS:
Peso molecular:
244.33
Beilstein:
1909753
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
~90%
pb
358-359 °C/754 mmHg (lit.)
pf
92-94 °C (lit.)
densidade
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
chave InChI
AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3