SAB5600206
Anti-TUBA1B (alpha-tubulin ubiquitous) Antibody
rabbit monoclonal, RM113
Sinônimo(s):
Tubulin alpha-1A chain, Tubulin alpha-1B chain
Selecione um tamanho
R$ 3.093,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.093,00
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-alpha-Tubulin antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM113, purified immunoglobulin
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM113, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
all
técnica(s)
ChIP: 1:200
ELISA: suitable (assay dependent concentration)
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 1:200
immunohistochemistry: 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:200
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBA1A(7846)
Especificidade
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)