T2452
Talsaclidine
≥98% (HPLC), oil
Sinônimo(s):
(R)-3-(2-Propynyloxy)-1-Azabicyclo[2.2.2]octane, WAL 2014
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
oil
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C#CCO[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C10H15NO/c1-2-7-12-10-8-11-5-3-9(10)4-6-11/h1,9-10H,3-8H2/t10-/m0/s1
chave InChI
XVFJONKUSLSKSW-JTQLQIEISA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Embalagem
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artigos
Muscarinic acetylcholine receptors mediate acetylcholine actions in CNS and non-nervous tissues, crucial for cell signaling.