Documentos Principais
T2299
Sigma-Aldrich
Timerosal
~98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Etilmercuritiossalicilato de sódio, Mercúrio-([o-carboxifenil]tio)etil, Ácido 2-(etilmercuriomercapto)benzoico, Ácido etilmercuritiossalicílico
About This Item
Fórmula linear:
2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na
Número CAS:
Peso molecular:
404.81
Beilstein:
8169555
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51101500
Ensaio
~98% (HPLC)
pf
234-237 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC[Hg]Sc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
chave InChI
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Ações bioquímicas/fisiológicas
O timerosal é um reagente oxidante de sulfidrila (tiol) capaz de inibir uma ampla gama de enzimas e proteínas dependentes de sulfidrila, como a metionina sintase dependente de PI3-quinase, receptores de transporte de glutamato e ATPases dependentes de Na++K+.
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Willeke M C van Roon-Mom et al.
BMC molecular biology, 9, 84-84 (2008-10-11)
Huntington's disease is a progressive autosomal dominant neurodegenerative disorder that is caused by a CAG repeat expansion in the HD or Huntington's disease gene. Although micro array studies on patient and animal tissue provide valuable information, the primary effect of
Yan Xu et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 54(1), 536-539 (2009-10-21)
The in vitro activity of thimerosal versus those of amphotericin B and natamycin was assessed against 244 ocular fungal isolates. The activity of thimerosal against Fusarium spp., Aspergillus spp., and Alternaria alternata was 256 times, 512 times, and 128 times