T2143
trans-11-Tetradecenyl acetate
~97%
Sinônimo(s):
(E)-11-TDA, E-11-TDA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~97%
forma
solid
grupo funcional
ester
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC\C=C\CCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h4-5H,3,6-15H2,1-2H3/b5-4+
chave InChI
YJINQJFQLQIYHX-SNAWJCMRSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup