T1539
(+)-α-Tocopherol
Type VI, from vegetable oil, liquid (≥0.88M based on potency, density and molecular wt.), BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥1000 IU/g
Sinônimo(s):
2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol, 5,7,8-Trimethyltocol, D-α-Tocopherol, Vitamin E
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
vegetable oil
tipo
Type VI
linha de produto
BioReagent
Formulário
liquid (≥0.88M based on potency, density and molecular wt.)
potência
≥600 mg d-α-tocopherol per g
atividade específica
≥1000 IU/g
peso molecular
Mw 430.71 g/mol
concentração
≥600 mg/g
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cor
yellow-orange
índice de refração
n20/D 1.505 (lit.)
p.e.
200-220 °C/0.1 mmHg (lit.)
solubilidade
chloroform: soluble 0.1 mL/mL, clear, faintly yellow to yellow
densidade
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1
chave InChI
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Importance and uses of vitamin E (tocopherol) in serum-free eukaryotic, including hybridoma and chinese hamster ovary (CHO), cell cultures.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.