Documentos Principais
SYNP290700
Synthware Crystallizing dish with spout
clear borosilicate glass 3.3, volume 250 mL, diam. × H 100 mm × 50 mm
Sinônimo(s):
Synthware P290700
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear borosilicate glass 3.3
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech P290700
diâmetro × A
100 mm × 50 mm
volume
250 mL
Descrição geral
Dish, Crystallizing, With Spouts, 100X50mm, 250mL Capacity
Aplicação
kemetch; synthware; dish; crystallizing
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)