Documentos Principais
SYNP291200
Synthware Crystallizing dish with spout
clear borosilicate glass 3.3, volume 900 mL, diam. × H 150 mm × 75 mm
Sinônimo(s):
Synthware P291200
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear borosilicate glass 3.3
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech P291200
diâmetro × A
150 mm × 75 mm
volume
900 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Dish, Crystallizing, With Spouts, 150X75mm, 900mL Capacity
Aplicação
kemetch; synthware; dish; crystallizing
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)