Documentos Principais
SML3151
Sigma-Aldrich
PF-06819784
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2R,3R)-1-[[3-[4-[2-(4-Morpholinyl)-5-pyrimidinyl]phenyl]-1H-1,2,4-triazol-1-yl]carbonyl]-2-phenyl-3-piperidinecarboxylic acid, C11, LYPLAL1 inhibitor C11, LYPLAL1-IN-11
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H29N7O4
Número CAS:
Peso molecular:
539.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
C11 (LYPLAL1-IN-11) is a cell penetrant potent and selective covalent inhibitor of lysophospholipase-like 1 (LYPLAL1). C11 significant increase in glucose production in human, rat, and mouse hepatocytes.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)