SRP6542
FNDC5
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Fibronectin Type III Domain-containing Protein 5, Fibronectin Type III Repeat-containing Protein 2
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
~160 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... FNDC5(252995)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3