SRP6529
NAD Kinase human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
EC 2.7.1.23, NADK, Poly (P)/ATP NAD Kinase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
liquid
peso molecular
monomer ~50 kDa (monomer.Human full length NAD kinase aa 1- 446 is fused at the N-terminus to a His-tag.)
embalagem
pkg of 10 μg
concentração
1 mg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... NADK(65220)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3