V6258
D-Val-Leu-Arg p-nitroanilide diacetate salt
≥95% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
D-Val-Leu-Arg p-nitroanilide diacetate salt, ≥95% (HPLC)
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
composição
Peptide content, ~70%
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.CC(O)=O.N[C@H](C(C)C)C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)=O)=O)=O
InChI
1S/C23H38N8O5.2C2H4O2/c1-13(2)12-18(30-22(34)19(24)14(3)4)21(33)29-17(6-5-11-27-23(25)26)20(32)28-15-7-9-16(10-8-15)31(35)36;2*1-2(3)4/h7-10,13-14,17-19H,5-6,11-12,24H2,1-4H3,(H,28,32)(H,29,33)(H,30,34)(H4,25,26,27);2*1H3,(H,3,4)/t17-,18-,19+;;/m0../s1
chave InChI
WGVZWNUZAXIGKU-HYKWBEMSSA-N
Categorias relacionadas
Amino Acid Sequence
Aplicação
Embalagem
Qualidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?