SRP6464
ApoJ/Clusterin human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥92% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
AAG4, Apolipoprotein J, CLI, CLU, KUB1, MGC24903, SGP-2, SGP2, SP-40, TRPM-2, TRPM2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Ensaio
≥92% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 50.9 kDa
observed mol wt 34-37 kDa by SDS-PAGE
embalagem
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CLU(1191)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)