SRP6412
BRD2 (1-455) his tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Bromodomain containing 4, D6S113E, FSH, FSRG1, NAT, RING3, RNF3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
liquid
peso molecular
52.8 kDa (478 aa, 1-455 aa + His Tag)
embalagem
pkg of 100 μg
concentração
1 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... BRD2(6046)
Descrição geral
forma física
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3